Merck
SYNF641960
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 19/22, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F641960, addition funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 187,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 187,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F641960
Kapazität
60 mL
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)