Merck
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F621960, dropping funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 181,00
€ 181,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 181,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 181,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F621960
Kapazität
60 mL
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE stopcock
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)