Merck
SYNF541050
Synthware reaction flask with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F541050, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
€ 110,00
€ 110,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 110,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 110,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F541050
Kapazität
50 mL
50 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)