Merck
SYNF534500
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F534500, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
€ 119,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 119,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F534500
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)