Fortfahren mit
SYNF31291L
Synthware™ recovery flask
1000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware F31291L, oval shape flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS29/42
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS29/42
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F31291L
capacity
1,000 mL , 1000 mL , 1000 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ recovery flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)