Fortfahren mit
SYNF301025
Synthware single neck round bottom flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware F301025, glass round flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,90
€ 22,41
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
25 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/10
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 22,41
Listenpreis€ 24,90Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F301025
capacity
25 mL
General description
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF301950SYNF301010SYNF30292L
description
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
description
50 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/10
description
2000 mL, joint: ST/NS 29/42
capacity
25 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
10 mL
capacity
2,000 mL , 2000 mL, 2000 mL
manufacturer/tradename
Synthware F301025
manufacturer/tradename
Synthware F301950
manufacturer/tradename
Synthware F301010
manufacturer/tradename
Synthware F30292L
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS29/42
material
round bottom , borosilicate glass flask, single-neck
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
round bottom , borosilicate glass flask, single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)