Fortfahren mit
SYNF291210
Synthware™ solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Synonym(e):
Synthware F291210, glass funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 65,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F291210
top diam.
100 mm
General description
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF291910SYNF291975SYNF292810
description
top diam. 100 mm
description
top diam. 100 mm
description
top diam. 75 mm
description
top diam. 100 mm
manufacturer/tradename
Synthware F291210
manufacturer/tradename
Synthware F291910
manufacturer/tradename
Synthware F291975
manufacturer/tradename
Synthware F292810
top diam.
100 mm
top diam.
100 mm
top diam.
75 mm
top diam.
100 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)