Merck
SYNF114300
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 4300 mL, tall form with metal housing
Synonym(e):
Synthware F114300
Größe auswählen
1 EA
€ 682,00
€ 682,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 682,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 682,00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (143)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F114300
ID × Tiefe
14.3 cm × 30.5 cm
Kolbenkapazität
4300 mL
Allgemeine Beschreibung
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)