Merck
SYND452920
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware D452920, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Größe auswählen
1 EA
€ 184,00
€ 184,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 184,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 184,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D452920
Kapazität
20 mL
Allgemeine Beschreibung
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)