Merck
SYND191420
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware D191420, glass distilling receiver
Größe auswählen
1 EA
€ 117,00
€ 117,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 117,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 117,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D191420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)