Merck
SYNC374625
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 254 mm
Synonym(e):
Synthware C374625, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C374625
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
40.0 mm × 254 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC374625-1EA04061832207872