Größe auswählen
€ 171,00
€ 171,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C364640
I.D.
40.0 mm
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| L 457 mm | L 457 mm | L 406 mm | L 254 mm |
| grade for chromatography | grade for chromatography | grade for chromatography | grade for chromatography |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C364640 | manufacturer/tradename Synthware C362640 | manufacturer/tradename Synthware C361340 | manufacturer/tradename Synthware C362625 |
| I.D. 40.0 mm | I.D. 20.0 mm | I.D. 10.0 mm | I.D. 20.0 mm |
General description
Legal Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?