Fortfahren mit
SYNC363240C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Synonym(e):
Synthware C363240C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C363240C
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC362640CSYNC366040CSYNC364625C
description
L 457 mm
description
L 457 mm
description
L 457 mm
description
L 254 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
457 mm
L
457 mm
L
457 mm
L
254 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C363240C
manufacturer/tradename
Synthware C362640C
manufacturer/tradename
Synthware C366040C
manufacturer/tradename
Synthware C364625C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)