Fortfahren mit
SYNC259300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm
Synonym(e):
Synthware C259300, Bulb condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C259300
hose size
8 mm
jacket L
300 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC251120SYNC251200SYNC254300
description
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
300 mm
jacket L
120 mm
jacket L
200 mm
jacket L
300 mm
manufacturer/tradename
Synthware C259300
manufacturer/tradename
Synthware C251120
manufacturer/tradename
Synthware C251200
manufacturer/tradename
Synthware C254300
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Allihn condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)