Merck
SYNC161100
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
Synonym(e):
Synthware 161100, glass distilling column
Größe auswählen
1 EA
€ 192,00
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 192,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C161100
Mantel H
130 mm
Allgemeine Beschreibung
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)