Merck
SYNB262924
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware B262924, mineral oil bubbler
Größe auswählen
1 EA
€ 91,60
€ 91,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 91,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 91,60
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware B262924
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)