Merck
SYNA663524
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A663524, adapter with ball socket
Größe auswählen
1 EA
€ 37,40
€ 37,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 37,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 37,40
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top35/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A663524
Allgemeine Beschreibung
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (24/40) to fit a various of laboratory glassware.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)