Merck
SYNA252914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A252914, glass connecting adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 32,00
€ 32,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 32,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 32,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Verbindung
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A252914
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)