Fortfahren mit
STW2
COware PTFE stabilizing discs, for all COware gas reactors
pack of 2 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103817
Packaging:
pack of 2 ea
€ 28,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 2 ea
disc O.D.
15.8 mm
General description
COware PTFE stabillizing discs are used as a part of the COware platform.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STW3STW1STW5
description
pack of 2 ea
description
pack of 100 ea
description
reaction scale of 0.1-1 mmol (total volume 20 mL)
description
reaction scale of 1.0-5.0 mmol (total volume 100 mL)
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
disc O.D.
15.8 mm
disc O.D.
-
disc O.D.
-
disc O.D.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)