Merck
SM751001010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Größe auswählen
10 EA
€ 672,00
€ 672,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 672,00
About This Item
Lineare Formel:
Al
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 672,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
alumina membrane
Beschreibung
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 10 pieces
Größe
10 mm × 10 mm
Dicke
100 μm
Porengröße
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
Kompatibilität
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)