SM4050205
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Beschreibung
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 5 pieces
Größe
20 mm × 20 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)