Merck
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware SSD104
Größe auswählen
1 EA
€ 63,40
€ 63,40
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 63,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 63,40
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Materialien
glass key
Hersteller/Markenname
SSD104
SciLabware
Bohrung
4.0 mm , key
Olive AD × Dicke
10 mm × 1.5 mm
Absperrhahndurchm.
14.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)