Merck
SLW718242
Pyrex® Mortar
120 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 718242
Größe auswählen
1 EA
€ 44,10
€ 44,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 44,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 44,10
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
718242
SciLabware
Höhe
75 mm
AD
100 mm
Kapazität
120 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)