Merck
SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 5100-250
Größe auswählen
12 EA
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 165,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 5100-250
Höhe
133 mm
Grundkörper AD
78 mm
Kapazität
250 mL
250 mL
Hals ID
33 mm
Stopfengröße
33
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)