Merck
SLW4507/45D
Pyrex® Membrane screwcap, 0.2 um PTFE membrane, GL 45 screwthread
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4507/45D
Größe auswählen
5 EA
€ 45,30
€ 45,30
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 45,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 45,30
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Materialien
PTFE membrane
polypropylene screw cap
Hersteller/Markenname
4507/45D
SciLabware
Membrangröße
0.2 μm
Fitting
GL 45
Allgemeine Beschreibung
  • Polypropylene screwcap with integral 0.2 um PTFE membrane
  • Gas permeable membrane permits pressure equalisation allowing glassware to be sterilised using an autoclave with the screwcap fastened
  • Provides a tight seal that prevents the ingress of liquids or solids
  • Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Suitable for storage and transport of gas generating media
  • Autoclavable
  • Temperature resistant to 140 deg. C
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)