Merck
SLW3760/04
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 2
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3760/04
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
3760/04
SciLabware
Höhe
300 mm
Grundkörper AD
34 mm
Kapazität
130 mL
130 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
grade 2
Allgemeine Beschreibung
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)