Merck
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3295/02
Größe auswählen
1 EA
€ 38,80
€ 38,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 38,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 38,80
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
Leistungsmerkmale
graduations 0.02 mL
Hersteller/Markenname
3295/02
SciLabware
Länge
820 mm
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)