Merck
SLW1521/10D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 1000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1521/10D
Größe auswählen
10 EA
€ 712,00
€ 712,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 712,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 712,00
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Verbindung
joint ST/NS neck29/32
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1521/10D
SciLabware 1521/10D
SciLabware
Flaschendurchm. × H
111 mm × 214 mm , With stopper
Kapazität
1000 mL
Hals ID
29 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)