Fortfahren mit
SLW1515/04D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1515/04D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE seal, Pyrex bottle, black PBT cap, colorless bottle, round bottle, round bottom, white graduation
joint
Joints threaded neck (SVL25)
feature
with cap
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1515/04D
bottle diam. × H
53 mm × 105 mm
cap size
25 mm
capacity
100 mL
General description
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)