Merck
SIK7909-10
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebisphosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O6P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.12
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
SMILES String
[P](=O)(O)(O)Cc1ccc(cc1)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H12O6P2/c9-15(10,11)5-7-1-2-8(4-3-7)6-16(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChIKey
ZURHBENZJDSCRG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
This molecule is used as a crosslinking agent.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)