Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 223,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 756,00 |
Über diesen Artikel
biological source
potato sprouts
Quality Segment
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)N2C1
InChI
1S/C45H73NO15/c1-19-6-9-27-20(2)31-28(46(27)16-19)15-26-24-8-7-22-14-23(10-12-44(22,4)25(24)11-13-45(26,31)5)57-43-40(61-41-37(54)35(52)32(49)21(3)56-41)39(34(51)30(18-48)59-43)60-42-38(55)36(53)33(50)29(17-47)58-42/h7,19-21,23-43,47-55H,6,8-18H2,1-5H3/t19-,20+,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45-/m0/s1
InChI key
ZGVSETXHNHBTRK-UDJLNJFBSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from potato sprouts, ≥95% | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% |
| assay ≥95% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| biological source potato sprouts | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Solanin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?