Merck
R517615
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHOXY-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H23Cl3NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.834
MDL-Nummer: