Merck
QBD11005
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
100 MG
€ 252,00
1000 MG
€ 1.100,00
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 252,00
1000 MG
€ 1.100,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49F4NO12
Molekulargewicht:
811.81
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
€ 252,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
InChIKey
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG®8-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)