Merck
PL863CGASHFBG
Plas-Labs amber perforated shelf
for PL863-CGA, with bow guard, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 187,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
€ 187,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Plas-Labs 863-CGA/SHF/BG
B × T × H
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)