Merck
PH004771
(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-(3-hydroxypropyl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.53