Fortfahren mit
P71207
3-Pyridinpropanol
98%
Synonym(e):
3-(3-Pyridyl)-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
€ 76,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-675-7
MDL number:
Assay:
98%
€ 76,50
Listenpreis€ 102,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
InChI key
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
385646532797349860
description
98%
description
96%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
bp
289 °C (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
bp
-
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
refractive index
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
fluoro
functional group
carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)