Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
11.91 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
26 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 26 °C (lit.) | bp 161-163 °C (lit.) | bp - | bp 285 °C (lit.) |
| density 0.659 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| mp −148 °C (lit.) | mp −38 °C (lit.) | mp 163-166 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.454 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
591-93-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?