P43602
3-(Chlormethyl)pyridin -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
3-Picolylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-143 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChIKey
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges