Merck
P33801
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyrimidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccncn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-8H
InChIKey
MKLQPIYLZMLAER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)