Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH=CHCO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-399-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
InChI key
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp 115-118 °C (lit.) | mp 281-283 °C (dec.) (lit.) | mp 73-78 °C |
| form powder | form solid | form powder or crystals | form solid |
| functional group carboxylic acid | functional group fluoro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?