OCNQSS600
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 600 nm, 1 μM
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
1 μM
Fluoreszenz
λem 600 nm
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.