OCNIAK05
SMCC Conjugation Kit for Iron Oxide (III) Nanoparticles
5 nm, amine functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
Konzentration
5 mg/mL
Partikelgröße
5 nm
Funktionelle Gruppe
amine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral