Wichtige Dokumente
700312
Eisenoxid(II,III), magnetische Nanopartikel -Lösung
10 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Magnetische Eisenoxid Nanokristalle, Magnetit, Superparamagnetische Eisenoxid Nanopartikel
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Magnetisierung
>45 emu/g (at ambient temperature under 4500 Oe)
Durchschnittliche Teilgröße
10 nm
Partikelgröße
9-11 nm (TEM; conforms)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChIKey
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
It contains <1.0% oleic acid stabilizing ligands.
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
45.0 °F
Flammpunkt (°C)
7.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.