Fortfahren mit
O2256
Oxolamin -citrat (Salz)
Synonym(e):
5-(2-[Diethylamino]-ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19N3O · C6H8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-760-6
MDL number:
Quality Segment
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCc1nc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O.C6H8O7/c1-3-17(4-2)11-10-13-15-14(16-18-13)12-8-6-5-7-9-12;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RBZIGQJSMCOHSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Molecule involved in pharmacological studies including:
  • Antiinflammatory agents
  • Drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
  • Effect on warfarin anticoagulant properties
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)