Merck
NORS5500QTZ8
Norell® Naturquarz-NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 500 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-500-QTZ-8
Parameter
500 MHz frequency
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Norell klare Quarzglasröhrchen, 99.8% SiO2 werden für die Bor-NMR-Spektroskopie empfohlen (<0.1 ppm Bor). Auch für Anwendungen mit Temperaturen oberhalb von 150°C und/oder UV-katalysierten Reaktionen bei einer Wellenlänge über 255 nm (80% T bei 255 nm).
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.