NORS5600QTZ8
Norell® Naturquarz-NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 600 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-600-QTZ-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm