Merck
NOR5X3INSV
Optimierungseinsatz für Spinnerturbinen
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
Größe auswählen
1 EA
€ 150,00
€ 150,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 150,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
€ 150,00
Check Cart for Availability
Materialien
(acetal homopolymer resin)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell 5X3INS-V
NMR-Röhrchengröße
3 mm , into 5 mm Varian
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsadapter um 3mm, 4mm und 4.25mm NMR-Röhrchen in 5mm Probenspinnern zu verwenden. Enthält keinen Probenspinner.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)