Merck
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenon
95%
Größe auswählen
10 G
€ 28,30
25 G
€ 67,20
€ 28,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 28,30
25 G
€ 67,20
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
Beilstein:
1102322
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 28,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-27 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)