N6885
Natrium-2-naphthalinsulfonat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable