Fortfahren mit
N4002
2-Naphthylessigsäure
99%
Synonym(e):
2-Naphthalinessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-475-0
Beilstein/REAXYS Number:
973396
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
35745
description
99%
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
99%
assay
95-100% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
141-143 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)